Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert Mono con capucha
Código de producto. 13426646 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
3XL
Color:
Azul
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Color Tamaño de la unidad
13426646 Pequeño Verde paquete de 100
13466646 3XL Verde paquete de 100
15198804 Pequeño Azul paquete de 100
15148814 3XL Azul paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13426646 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D14936647
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00€
    1050.24€ / paquete de 100
    Ahorro 69.76€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Compuestas de polietileno de alta densidad no tejido, lo que proporciona un equilibro ideal de protección, durabilidad y comodidad.
  • Mono con capucha de 3 piezas para un ajuste óptimo a la cabeza y la cara al girar.
  • Excelente barrera contra partículas finas y fibras de hasta 1 micrón de tamaño.
  • Diseño ergonómico-protector.
  • Costuras externas cosidas.
  • Cara, muñecas y tobillos elásticos así como cintura elástica pegada.
  • Tirador de la cremallera grande y fácil de agarrar
  • Robusto pero ligero (<180 g por prenda).
  • Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos.
  • Ultra baja producción de pelusa y tratamiento antiestático.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Monos con capucha
Tamaño Pequeño
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Verde
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Tipo de campana extractora 3 paneles
Tipo de tapón Cremallera
Tipo de costura Cosido
Resistencia Abrasión
Certificaciones/conformidad (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de productos farmacéuticos, procesamiento químico, sector del petróleo y el gas, operaciones y mantenimiento general, pintura automática en aerosol y muchas otras opciones.