Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 TY198S AV
Descripción
- DuPont™ Tyvek™ 500 AV. Mono con capucha disponible en color blanco, en tallas SM a 3X. Resistente pero ligero. Capucha de 3 piezas para un ajuste óptimo a la cabeza y la cara al girar. Cara, muñecas y tobillos elásticos así como cintura elástica pegada. Entrepierna amplia para mayor libertad de movimientos. Tirador de la cremallera grande y fácil de agarrar
- Tyvek™ Las prendas están compuestas de polietileno de alta densidad hilado flash, proporcionando un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad. Tyvek™ Es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele líquidos y aerosoles a base de agua. Ofrece una excelente barrera contra partículas finas y fibras (de hasta 1 micrón de tamaño), genera muy poca pelusa y está tratado antiestáticamente en ambos lados. Silicona sin añadir.
- Aplicaciones de Tyvek™ Las prendas AV 500 incluyen tareas rutinarias en situaciones de bajo riesgo, o cuando el riesgo está definido, en el contexto de BSL3 o superior, y baja exposición a fluidos corporales: Transporte de paciente infectado, paciente en estado grave, ámbito hospitalario.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Tipo de campana extractora | Elástico |
| Mostrar más |