Learn More
DuPont™ Batas de laboratorio con corchetes Tyvek 500
Código de producto. 11762594 Tienda DuPont Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño: Medio
Código de producto.
11762594 Tamaño: Medio
1 options
Código de producto. 11762594 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D13396079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.83€
    311.40€ / paquete de 50
    Ahorro 90.43€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Ofrecen una protección mejorada para las partes del cuerpo que se encuentran más expuestas a sustancias peligrosas. Las batas con cuello para laboratorio DuPont™ Tyvek™ 500 protegen excelentemente contra las partículas finas y fibras, apenas se deshilachan y reciben tratamiento antiestático.
  • Sin silicona añadida
  • Costuras internas
  • 3 bolsillos y 5 cierres a presión
  • Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido
  • Proporcionan un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad
  • Permeables al aire y al vapor de agua que repele los aerosoles y los líquidos basados en agua
  • Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección de productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones/mantenimiento general, pintura en aerosol y limpieza general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Medio
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.