Descripción
- Compuestas de polietileno de alta densidad no tejido, lo que proporciona un equilibro ideal de protección, durabilidad y comodidad
- Permeable tanto al aire como al vapor de agua
- Ofrece una excelente barrera frente a fibras y partículas finas (hasta un micrómetro de tamaño)
- Certificado de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425
- Prendas de protección química parciales, categoría III, tipo PB (6-B)
- EN 14126 (barrera frente a agentes infecciosos)
- Tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados
- Aplicaciones: Manipulación de productos farmacéuticos, protección química, eliminación/remediación de plomo y asbesto, mantenimiento/operaciones generales, pintura en aerosol y limpieza general.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de laboratorio resistente a productos químicos |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Desechables | Uso limitado |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistencia | Productos químicos |
| Tipo de costura | Cosido |