Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 HP Modelo TY198
Descripción
- Evite la necesidad de elegir entre protección contra caídas o protección química
- Los trabajadores que trabajan en altura y requieren protección química al mismo tiempo anteriormente tenían que elegir entre la protección personal contra amenazas químicas y el sistema de protección contra caídas. El arnés se usaría sobre un mono, exponiéndolo a una posible contaminación química y dando lugar a un costoso reemplazo del equipo, o se usaría el arnés dentro de un mono y se cortaría un agujero para sujetar la cuerda del cordón, dejando al usuario expuesto a la contaminación.
- El Tyvek™ 500 HP ofrece al usuario protección completa al alojar la cuerda de amarre dentro de un compartimento sellado que da acceso al arnés que se usa debajo, lo que ayuda a mantener una barrera efectiva entre el usuario y el equipo y cualquier amenaza química.
- Proteja su equipo anticaídas / cordón usado debajo y al trabajador gracias al sistema de paso posterior y al cierre de velcro en el extremo. Costuras internas cosidas para una mayor protección de los procesos. Protección del usuario gracias a un diseño hermético mediante solapa de barbilla sellable y solapas con cremallera, presillas para el pulgar y sistema de cierre a presión para el paso. Protección química superior y durabilidad gracias a su exclusivo Tyvek™ tela. Extremadamente ligero que ofrece un alto nivel de comodidad y movilidad. Libre de silicona, aceite, grasa, contaminantes, materiales extraños e irregularidades en la superficie (apto para aplicaciones de pintura).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Overoles con capucha |
| Tamaño | M |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polietileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico (pegado) |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |