Learn More
DuPont™ TYVEK™ 500 HP Modelo TY178
Description
- Los trabajadores que operan con arneses de cuerpo completo en entornos donde hay riesgos de partículas peligrosas o aerosoles líquidos ligeros, anteriormente tenían que encontrar un equilibrio entre una protección personal eficiente y la protección de su arnés de cuerpo completo contra la contaminación externa.
- El nuevo Tyvek™ 500 HP TY178S HP La prenda ofrece una solución única (protección tanto del usuario como del arnés de cuerpo completo) al proporcionar una barrera entre el usuario y los peligros de partículas o aerosoles líquidos ligeros en el entorno. Diseñado para usarse sobre un arnés de cuerpo completo, el innovador diseño de prenda, pendiente de patente, permite a los trabajadores acceder y utilizar múltiples anillos en D en su arnés de cuerpo completo al tiempo que proporciona un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad.
- Este nuevo TY178S HP El modelo tiene cuatro mangas adjuntas para usar con anillos en D frontales, traseros y laterales de un arnés de cuerpo completo. La entrada de cremallera descentrada permite acomodar la manga del anillo D frontal para la conexión del anillo D frontal. Compatible con una variedad de modelos de arneses de cuerpo completo, esta prenda se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones que incluyen pintura, limpieza, mantenimiento y más.
- Además de su diseño innovador, esta prenda también ofrece un equilibrio ideal entre protección y durabilidad gracias a su exclusivo Tyvek™ tela. También es extremadamente ligero y ofrece un alto nivel de comodidad y movilidad. La prenda produce poca pelusa (adecuada también para aplicaciones de pintura). Silicona sin añadir.
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Monos con collar |
| Tamaño | 2XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?