Learn More
DuPont™ TYVEK™ 500 HP Modelo TY178
Código de producto. 30305955
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
2XL
3XL
XXXXL
5X-Grande
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30305955 Pequeño paquete de 25
30305932 M paquete de 25
30305897 L paquete de 25
30305946 XS paquete de 25
30305970 2XL paquete de 25
30305941 3XL paquete de 25
30305921 XXXXL paquete de 25
30305956 5X-Grande paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 30305955 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D15573147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.57€
    245.45€ / paquete de 25
    Ahorro 99.12€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Mono de protección con arnés con cuatro mangas con anilla en D fijadas a la prenda. Diseño ergonómico y protector.
  • Los trabajadores que operan con arneses de cuerpo completo en entornos donde hay riesgos de partículas peligrosas o aerosoles líquidos ligeros, anteriormente tenían que encontrar un equilibrio entre una protección personal eficiente y la protección de su arnés de cuerpo completo contra la contaminación externa.
  • El nuevo Tyvek™ 500 HP TY178S HP La prenda ofrece una solución única (protección tanto del usuario como del arnés de cuerpo completo) al proporcionar una barrera entre el usuario y los peligros de partículas o aerosoles líquidos ligeros en el entorno. Diseñado para usarse sobre un arnés de cuerpo completo, el innovador diseño de prenda, pendiente de patente, permite a los trabajadores acceder y utilizar múltiples anillos en D en su arnés de cuerpo completo al tiempo que proporciona un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad.
  • Este nuevo TY178S HP El modelo tiene cuatro mangas adjuntas para usar con anillos en D frontales, traseros y laterales de un arnés de cuerpo completo. La entrada de cremallera descentrada permite acomodar la manga del anillo D frontal para la conexión del anillo D frontal. Compatible con una variedad de modelos de arneses de cuerpo completo, esta prenda se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones que incluyen pintura, limpieza, mantenimiento y más.
  • Además de su diseño innovador, esta prenda también ofrece un equilibrio ideal entre protección y durabilidad gracias a su exclusivo Tyvek™ tela. También es extremadamente ligero y ofrece un alto nivel de comodidad y movilidad. La prenda produce poca pelusa (adecuada también para aplicaciones de pintura). Silicona sin añadir.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Monos con collar
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Estilo de cuello Campana extractora
Tipo de campana extractora Elástico
Tipo de tapón Cremallera frontal con solapa
Tipo de costura Cosido
Esterilidad No estéril
Resistencia Líquidos