Learn More
DuPont™ Tyvek™ Modelo 400 DualFinish TD0127S
Descripción
- DuPont™ Tyvek™ 400 Doble Acabado. Mono con capucha que combina Tyvek™ con un SMS Panel trasero desde los hombros hasta el tobillo. Disponible en tallas SM a 4X. Capucha de 2 piezas. Elásticos en cara, muñecas, cintura y tobillos. Costuras externas cosidas en color azul. Orificio para el pulgar en la manga. Blanco
- El Tyvek™ La parte frontal proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad. Es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele líquidos y aerosoles a base de agua. Ofrece una excelente barrera contra partículas finas y fibras de hasta 1 micrón de tamaño. Produce muy pocas pelusas y cuenta con tratamiento antiestático. Silicio sin añadir.
- El panel trasero grande y transpirable, hecho de SMS No tejido, ofrece menor protección contra partículas y ligeras salpicaduras de agua, pero altos niveles de comodidad.
- Tyvek™ 400 DualFinish está diseñado para aplicaciones específicas que exigen comodidad al tiempo que ayuda a brindar protección contra la exposición frontal durante la pulverización de pintura o cualquier trabajo que involucre materiales compuestos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Overoles con capucha |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polietileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Estándar |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |