Learn More
DuPont™ Tyvek™ 400 DualCombi Modelo TD0125S
Descripción
- DuPont™ Tyvek™ 400 DualCombi. Mono con cuello que combina Tyvek™ con un panel posterior de polipropileno hilado. Disponible en tallas SM a 4X. Muñecas, cintura y tobillos elásticos. Costuras externas cosidas en rojo. Agujero para el pulgar en la manga. Blanco
- El Tyvek™ La parte frontal proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad. Es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele líquidos y aerosoles a base de agua. Ofrece una excelente barrera contra partículas finas y fibras de hasta 1 micrón de tamaño. Produce muy pocas pelusas y cuenta con tratamiento antiestático. Silicio sin añadir.
- El gran panel trasero desde los hombros hasta los tobillos está hecho de polipropileno hilado: Es transpirable y ofrece un alto nivel de comodidad pero no protección.
- Tyvek™ 400 DualCombi está diseñado para entornos de trabajo donde la comodidad es importante y el riesgo de exposición se limita a la parte delantera. Las aplicaciones típicas son la manipulación de materiales compuestos, la pulverización de pintura, la fabricación de vidrio y los servicios públicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Overoles con cuello |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polietileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico (cosido) |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Con anillo |
| Mostrar más |