Learn More
DuPont™ Tyvek™ Modelo 400 Dual TG TD148S
Descripción
- DuPont™ Tyvek™ 400 Doble TG. Mono con capucha que combina Tyvek™ al frente con un SMS No tejido en el panel posterior. Disponible en tallas SM a 3X. Adjunto Tyvek™ bajo los guantes. Adjunto Tyvek™ medias. Capucha y refuerzo de 2 piezas para un ajuste óptimo. Capucha y cintura elásticas. Blanco
- Tyvek™ La parte frontal proporciona un equilibrio ideal entre protección, durabilidad y comodidad. Es permeable tanto al aire como al vapor de agua, pero repele líquidos y aerosoles a base de agua. Ofrece una excelente barrera contra partículas finas y fibras de hasta 1 micrón de tamaño en la Tyvek™ frente. Produce muy pocas pelusas y cuenta con tratamiento antiestático. Silicona sin añadir. El panel trasero grande y transpirable, hecho de SMS No tejido, ofrece menor protección contra partículas y ligeras salpicaduras de agua, pero altos niveles de comodidad.
- Tyvek™ 400 Dual TG está diseñado para aplicaciones específicas que exigen comodidad al mismo tiempo que ayuda a brindar protección contra la exposición frontal durante aplicaciones como la mezcla/manipulación de productos químicos en la industria química y para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos en particular, así como la pulverización de pintura y tareas que involucran partículas finas peligrosas o materiales compuestos.
- Gracias a las costuras selladas en las axilas de la parte superior del cuerpo, ofrece una mayor protección también para los productos/químicos/procesos contra una posible contaminación por parte del usuario o de las costuras de la prenda durante la actividad laboral típica.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Overoles con capucha |
| Tamaño | L |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Medias adjuntas |
| Estilo de manguito | Guantes adjuntos |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |