Learn More
Tyrfostina C15, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15446799 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15446799 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65227.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
A selective ErbB2 inhibitor
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyrphostin C15
CAS 149092-50-2
Color Amarillo a naranja
Fórmula molecular C19H15N3O3S2
Número MDL MFCD01074971
Cantidad 10 mg
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo tyrphostin ag 825, tyrphostin c15, 4-hydroxy-3-methoxy-5-benzothiazolylthiomethyl benzylidenecyanoacetamide, 5-benzothiazol-2-yl thiomethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzylidenecyanoacetamide, 2e-3-3-1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl methyl-4-hydroxy-5-methoxyphenyl-2-cyanoprop-2-enamide, tocris-1555, biomolki_000008, biomolki2_000018, bmk1-b8, tyrphostin ag
Clave InChI KXDONFLNGBQLTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(C=C(C#N)C(N)=O)=CC(CSC2=NC3=CC=CC=C3S2)=C1O
Nombre IUPAC 3-{3-[(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanilo)metil]-4-hidroxi-5-metoxifenilo}-2-cianoprop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 397.47
PubChem CID 6091659
ChEBI CHEBI:75405
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.47
Forma física Polvo