Learn More
Tirfostina B46, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424249 10 mg 10 miligramos
15434249 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424249 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61704.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Inhibidor de la actividad de la quinasa del receptor EGF
Inhibitor of EGF receptor kinase activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133550-34-2
Fórmula molecular C19H18N2O3
Peso molecular (g/mol) 322.364
Número MDL MFCD00209865
Clave InChI GSQOBTOAOGXIFL-WJDWOHSUSA-N
Sinónimo tyrphostin b46, z-2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl-n-3-phenylpropyl prop-2-enamide, n-3 inverted exclamation marka-phenylpropyl-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide
PubChem CID 5353390
Nombre IUPAC (Z)-2-ciano-3-(3,4-dihidroxifenil)-N-(3-fenilpropil)prop-2-enamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCNC(=O)C(=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyrphostin B46
Color Amarillo
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.36
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo