Learn More
Tirfostina B42, + 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15454259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15454259 100 mg 100 miligramos
15444259 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454259 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61715.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Un inhibidor de la proteína quinasa
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La tirfostina B42 se utiliza en estudios de leucemia linfoblástica aguda. Se ha notificado que el compuesto inhibe el JAK2 de los precursores de las células B.
Solubilidad
Soluble en DMSO o etanol.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134036-52-5
Fórmula molecular C17H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 294.31
Número MDL MFCD00236452
Clave InChI TUCIOBMMDDOEMM-ZSOIEALJSA-N
Sinónimo 2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl-n-phenylmethyl-2-propenamide, 2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl-n-benzyl-2-propenamide, z-n-benzyl-2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enamide, 2z-n-benzyl-2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enamide
PubChem CID 5353441
Nombre IUPAC (Z)-N-bencil-2-ciano-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC(=O)C(=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyrphostin B42
Punto de fusión 216°C to 220°C
Color Verde-amarillo
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Soluble in DMSO or ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.31
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo