Learn More
Tyrphostin AG 528, MedChemExpress
Código de producto. 16494346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494346 100 mg 100 miligramos
16463048 10 mg 10 miligramos
16435787 5 mg 5 miligramos
16429616 50 mg 50 miligramos
16412596 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494346 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100499
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Tyrphostin AG 528 is an inhibitor of EGFR and ErbB2 with IC50s of 4.9 and 2.1 μM, respectively. Tyrphostin AG 528 (Tyrphostin B66) is a protein tyrosine kinase inhibitor, with IC50s of 4.9 μM for epidermal growth factor receptors (EGFR) and 2.1 μM for ErbB2. Tyrphostin AG 528 is also an anticancer agent.
Tyrphostin AG 528 is an inhibitor of EGFR and ErbB2 with IC50s of 4.9 and 2.1 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyrphostin AG 528
CAS 133550-49-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H14N2O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Tyrphostin B66 AG 528
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (81.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(/C(C#N)=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1)N2CCC3=CC=CC=C32
Peso molecular (g/mol) 306.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.32
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease