Learn More
Tyrphostin AG 1478, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tyrphostin AG 1478 |
| CAS | 175178-82-2 |
| Fórmula molecular | C16H14ClN3O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | InSolution AG 1478 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14ClN3O2/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)18-9-19-16(12)20-11-5-3-4-10(17)6-11/h3-9H,1-2H3,(H,18,19,20) |
| SMILES | COc1cc2ncnc(Nc3cccc(Cl)c3)c2cc1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 315.75 |