Learn More
Tirofina AG 112, TRC
Código de producto. 30456069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456069 100 mg 100 miligramos
30451325 25 mg -
30451324 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456069 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT947980100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144978-82-5
Fórmula molecular C13H8N4O
Peso molecular (g/mol) 236.23
Nombre IUPAC (3Z)-2-amino-4-(4-hidroxifenil)buta-1,3-dieno-1,1,3-tricarbonitrilo
SMILES NC(=C(C#N)C#N)\C(=C\c1ccc(O)cc1)\C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyrphostin AG 112
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H8N4O/c14-6-10(13(17)11(7-15)8-16)5-9-1-3-12(18)4-2-9/h1-5,18H,17H2/b10-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.0698