Learn More
Tyrphostin AG 1024, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [(3-Bromo-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl)methylene]propanedinitrile |
| CAS | 65678-07-1 |
| Fórmula molecular | C14H13BrN2O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | AG 1024, AGS 200, [[3-Bromo-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methylene]propanedinitrile, 2-[[3-Bromo-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methylene]propanedinitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13BrN2O/c1-14(2,3)11-5-9(4-10(7-16)8-17)6-12(15)13(11)18/h4-6,18H,1-3H3 |
| SMILES | BrC1=C(O)C(C(C)(C)C)=CC(/C=C(C#N)\C#N)=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-bromo-5-(terc-butil)-4-hidroxibencilideno)malononitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 305.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.02 |