Learn More
Tyrphostin A9, MedChemExpress
Código de producto. 16442677
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16442677 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16442677 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15511
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Tyrphostin A9, a PDGFR inhibitor, is a potent inducer of mitochondrial fission. Tyrphostin A9 emerged as the most potent and selective of 51 tyrosine kinase inhibitors tested against the TNF-induced respiratory burst. Tyrphostin A9 has anti-influenza virus activities.
Tyrphostin A9, a PDGFR inhibitor, is a potent inducer of mitochondrial fission. Tyrphostin A9 emerged as the most potent and selective of 51 tyrosine kinase inhibitors tested against the TNF-induced respiratory burst. Tyrphostin A9 has anti-influenza virus activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyrphostin A9
CAS 10537-47-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22N2O
Cantidad 50 mg
Sinónimo Tyrphostin 9 Malonoben
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (177.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES N#C/C(C#N)=C/C1=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C1
Peso molecular (g/mol) 282.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.38
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease