Learn More
Tirfostina A9, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435329 50 mg 50 miligramos
15425329 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435329 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63058.MF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Inhibidor selectivo de la tirosina quinasa receptora de PDGF
Selective inhibitor of PDGF receptor tyrosine kinase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10537-47-0
Fórmula molecular C18H22N2O
Peso molecular (g/mol) 282.387
Número MDL MFCD00209853
Clave InChI MZOPWQKISXCCTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tyrphostin a9, malonoben, tyrphostin 9, malonoben ansi, caswell no. 291aa, 2-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylidene malononitrile, unii-87te8mrs65, tyrphostin 9/ag-9, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzylidene malononitrile, epa pesticide chemical code 537200
PubChem CID 5614
ChEBI CHEBI:82168
Nombre IUPAC 2-[(3,5-diterc-butil-4-hidroxifenil)metilideno]propanodinitrilo
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C=C(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyrphostin A9
Color Amarillo
Cantidad 50 mg
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.39
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo