Learn More
Tirfostina A23, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483099 5 mg 5 miligramos
15493099 10 mg 10 miligramos
15403109 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15483099 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60308.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
Potente inhibidor de la actividad de la quinasa del receptor EGF.
Tyrphostin inhibit protein tyrosine kinase and block the EGF-dependent autophosphorylation of the receptor. The inhibitors can bind to the EGF receptor kinase domain with different affinities. It also inhibits PDGFR kinase. Tyrphostin A23 has been used to inhibit agonist-induced GP IIb- IIIa activation in permeabilized platelets and in other studies to block calcium channel currents in vascular smooth muscle cells. . Tyrphostin A23 can also inhibit the internalization of (125)I-transferrin in Heb7a cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tirfostina inhibe la tirosina quinasa proteína y bloquea la autofosforilación dependiente del EGF del receptor. Los inhibidores pueden unirse al dominio de la quinasa del receptor del EGF con diferentes afinidades. También inhibe la quinasa PDGFR. La tirfostina A23 se ha utilizado para inhibir la activación de GP IIb-IIIa inducida por agonistas en plaquetas permeabilizadas y en otros estudios para bloquear las corrientes del canal de calcio en las células de músculo liso vasculares. . La tirfostina A23 también puede inhibir la internalización de la (125)i-transferrina en las células Heb7a.
Solubilidad
Soluble en DMSO, etanol o DMF.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes, los ácidos y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118409-57-7
Fórmula molecular C10H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 186.17
Número MDL MFCD00133899
Clave InChI VTJXFTPMFYAJJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tyrphostin 23, tyrphostin a23, 3,4-dihydroxybenzylidene malononitrile, tyrphostin ag18, tyrphostin rg50810, unii-rv0gcd31oj, 2-3,4-dihydroxyphenyl methylidene propanedinitrile, 2-3,4-dihydroxybenzylidene malononitrile, alpha-cyano-3,4-dihydroxy cinnamonitrile, propanedinitrile,2-3,4-dihydroxyphenyl methylene
PubChem CID 2052
Nombre IUPAC 2-[(3,4-dihidroxifenil)metilideno]propanodinitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=C(C#N)C#N)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyrphostin A23
Color Marrón a Amarillo
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad Soluble in DMSO, ethanol, or DMF
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo