Learn More
Tirfostina 25, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tyrphostin 25 |
| CAS | 118409-58-8 |
| Fórmula molecular | C10 H6 N2 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6N2O3/c11-4-7(5-12)1-6-2-8(13)10(15)9(14)3-6/h1-3,13-15H |
| SMILES | Oc1cc(C=C(C#N)C#N)cc(O)c1O |
| Nombre IUPAC | 2-[(3,4,5-trihidroxifenil)metilideno]propanodinitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 202.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.0378 |