Learn More
Tirfostina 23, TRC
Código de producto. 30449431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30449431 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30449431 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT923000250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyrphostin 23
CAS 118409-57-7
Fórmula molecular C10 H6 N2 O2
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6N2O2/c11-5-8(6-12)3-7-1-2-9(13)10(14)4-7/h1-4,13-14H
SMILES Oc1ccc(C=C(C#N)C#N)cc1O
Nombre IUPAC 2-[(3,4-dihidroxifenil)metilideno]propanodinitrilo
Peso molecular (g/mol) 186.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0429