Learn More
Tyrphostin 23, MedChemExpress
Código de producto. 16422797
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16422797 50 mg 50 miligramos
16406718 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16422797 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15644
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Tyrphostin 23 (Tyrphostin A23) is an EGFR inhibitor with an IC50 and Kiof 35 and 11 μM, respectively.
Tyrphostin 23 (Tyrphostin A23) is an EGFR inhibitor with an IC50 and Kiof 35 and 11 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyrphostin 23
CAS 118409-57-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H6N2O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Tyrphostin A23 RG-50810 AG 18
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (537.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#C/C(C#N)=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 186.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.17
Porcentaje de pureza 99.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease