Learn More
Tyrosol, TRC
Código de producto. 30012783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012783 5 g 5 g
30006191 10 g 10 g
17984445 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012783 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT9478005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501-94-0
Fórmula molecular C8 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 138.16
Sinónimo 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, Metoprolol Succinate Imp. G (EP), Metoprolol Tartrate Imp. G (EP), Phenethyl alcohol, p-hydroxy- (7CI,8CI), Tyrosol (6CI), 4-Hydroxybenzeneethanol, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl alcohol, 2-(p-Hydroxyphenyl)ethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)phenol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol, 4-Hydroxyphenylethanol, NSC 59876, Tyrosol C, p-(2-Hydroxyethyl)phenol, p-HPEA, p-Hydroxyphenethyl alcohol, p-Tyrosol, β-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, β-(p-Hydroxyphenyl)ethanol
Nombre IUPAC 4-(2-hidroxietil)fenol
SMILES OCCc1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyrosol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0681
Porcentaje de pureza >95%