Learn More
Tyrosol, MedChemExpress
Código de producto. 16489086
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16489086 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16489086 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0474
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Tyrosol is a derivative of phenethyl alcohol. Tyrosol attenuates pro-inflammatory cytokines from cultured astrocytes and NF-κB activation. Anti-oxidative and anti-inflammatory effects.
Tyrosol is a derivative of phenethyl alcohol. Tyrosol attenuates pro-inflammatory cytokines from cultured astrocytes and NF-κB activation. Anti-oxidative and anti-inflammatory effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyrosol
CAS 501-94-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H10O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (723.80 mM)
SMILES OCCC1=CC=C(O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 138.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.16
Porcentaje de pureza 98.71%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation