Learn More
Tirosina, Mikromol™
Código de producto. 17949674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17949674 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17949674 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0634.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tirosina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Tyrosine
CAS 60-18-4
Nombres de analitos o componentes L-Tyrosine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H11 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Levodopa Imp. B (EP), Tyrosine, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid, L-Tyrosine, Tyrosine, L-, (-)-alpha-Amino-p-hydroxyhydrocinnamic acid, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl) propanoic acid, (S)-alpha-Amino-4-hydroxybenzenepropanoic acid, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-phenyl)propanoic acid, (S)-Tyrosine, Benzenepropanoic acid, alpha-amino-4-hydroxy-, (S)-, L-(-)-Tyrosine, L-Phenylalanine, 4-hydroxy-, L-p-Tyrosine, NSC 82624, NSC 9973, Propanoic acid, 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-, (S)-, p-Tyrosine, SKF-L-2620, Levodopa Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 181.19
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181,0739 g/mol