Learn More
Tiramina, Mikromol™
Código de producto. 30461618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461618 4 x 25 mg 100 miligramos
17908194 25 mg 25 miligramos
17967684 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461618 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0063.0600254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tiramina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyramine
CAS 51-67-2
Nombres de analitos o componentes Tyramine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H11 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tyramine, Ritodrine Hydrochloride Imp. A (BP), 2-(4'-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(p-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-(2-Aminoethyl)phenol, 4-Hydroxyphenethylamine, 4-Hydroxyphenylethylamine, Benzeneethanamine, 4-hydroxy-, NSC 249188, Systogene, Tocosine, Tyramin, Tyrosamine, Uteramine, p-(2-Aminoethyl)phenol, p-Hydroxyphenethylamine, p-Hydroxyphenylethylamine, p-Tyramine, alpha-(4-Hydroxyphenyl)-beta-aminoethane, beta-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-Hydroxy-beta-phenylethylamine, p-beta-Aminoethylphenol, p-Hydroxy-beta-phenylethylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6,9H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES NCCc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-(2-aminoetil)fenol
Peso molecular (g/mol) 137.18
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 137,0841 g/mol