Learn More
Tyramine, MedChemExpress
Código de producto. 16463419
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16463419 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16463419 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW007606
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Tyramine is an amino acid that helps regulate blood pressure. Tyramine occurs naturally in the body, and it's found in certain foods.
Tyramine is an amino acid that helps regulate blood pressure. Tyramine occurs naturally in the body, and it's found in certain foods.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyramine
CAS 51-67-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H11NO
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (242.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5.26 mg/mL (38.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1=C(C=CC(=C1)O)CCN
Peso molecular (g/mol) 137.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation