Learn More
Tiramina, LoGiCal
Código de producto. 30461879
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461879 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461879 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0063.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Tiramina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyramine
CAS 51-67-2
Nombres de analitos o componentes Tyramine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H11 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tyramine, Ritodrine Hydrochloride Imp. A (BP), 2-(4'-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 2-(p-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-(2-Aminoethyl)phenol, 4-Hydroxyphenethylamine, 4-Hydroxyphenylethylamine, Benzeneethanamine, 4-hydroxy-, NSC 249188, Systogene, Tocosine, Tyramin, Tyrosamine, Uteramine, p-(2-Aminoethyl)phenol, p-Hydroxyphenethylamine, p-Hydroxyphenylethylamine, p-Tyramine, alpha-(4-Hydroxyphenyl)-beta-aminoethane, beta-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine, 4-Hydroxy-beta-phenylethylamine, p-beta-Aminoethylphenol, p-Hydroxy-beta-phenylethylamine
Fórmula InChI InChI=1 S/C8H11NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10 H,5-6,9H2
SMILES NCCc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-(2-aminoetil)fenol
Industry Type Medicina legal
Peso molecular (g/mol) 137.18
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 137,0841 g/mol