Learn More
Clorhidrato de tiramina, TRC
Código de producto. 17962895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17962895 100 g 100 g
17953675 5 g 5 g
17913675 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17962895 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT898493100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-19-5
Fórmula molecular C8 H11 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 173.64
Sinónimo Phenol, 4-(2-aminoethyl)-, hydrochloride (1:1), Phenol, 4-(2-aminoethyl)-, hydrochloride (9CI), Phenol, p-(2-aminoethyl)-, hydrochloride (8CI), 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, 4-Hydroxy-β-phenethylamine hydrochloride, 4-Hydroxyphenethylamine hydrochloride, 4-Hydroxyphenylethylamine hydrochloride, Mydrial, Tyramine hydrochloride, Tyrosam, Uteramin, p-Tyramine hydrochloride
Nombre IUPAC 4-(2-aminoetil)fenol; clorhidrato
SMILES Cl.NCCc1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyramine hydrochloride
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10H,5-6,9H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0607