Learn More
Clorhidrato de tiramina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La tiramina es una monoamina natural que se deriva de la descarboxilación de la tirosina de aminoácidos utilizada en los sistemas nerviosos humanos e invertebrados
- La tiramina se sintetiza y libera de las neuronas y actúa como neuromodulador al unirse a los receptores de tiramina
- Se ha descubierto que la tiramina afecta al sistema inmunitario y al sistema cardiovascular en los seres humanos
Aplicaciones
- La tiramina se puede utilizar para formar conjugado de tiramida, que se puede utilizar como reactivo de amplificación de señales en ensayos de inmunofluorescencia
- Los conjugados de ácido tiramina-hialurónico se pueden utilizar para formar hidrogeles biodegradables, con utilidad en el suministro de fármacos e ingeniería de tejidos
- La tiramina es útil para estudios de laboratorio de estimulación neuronal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tyramine hydrochloride |
| Punto de fusión | 271°C to 274°C |
| Color | Blanco |
| Punto de ebullición | 269°C |
| Pérdida por secado | 0.5% max. (105°C, 2 hrs) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Argentometry) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | HOC6H4CH2CH2NH2·HCl |
| Cantidad | 100 g |
| Mostrar más |