Learn More
Clorhidrato de tiramina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484893 5 g 5 g
11494893 25 g 25 g
11404903 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484893 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12220.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60-19-5 | C8H12ClNO | 173.64 g/mol
Reagent for fluorescence enzyme immunoassay
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-19-5
Fórmula molecular C8H12ClNO
Peso molecular (g/mol) 173.64
Número MDL MFCD00012901
Clave InChI RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tyramine hydrochloride, 4-2-aminoethyl phenol hydrochloride, 4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, tyrosamine hydrochloride, tyramine monochloride, p-tyramine hydrochloride, phenol, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, p-tryamine hydrochloride, tyramine hcl, unii-z5kdh3h147
PubChem CID 66449
Nombre IUPAC 4-(2-aminoetil)fenol; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyramine hydrochloride
Punto de fusión 271°C to 274°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3627058
Índice Merck 14,9835
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.65
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tyramine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tyramine hydrochloride