Learn More
Tiramina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Packungsgröße
15413669 5 g 5 g
15403669 1 g 1 g
15423669 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15413669 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60990.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.01€
    36.65€ / 5 g
    Ahorro 7.36€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Reactivo para inmunoensayo enzimático de fluorescencia
Tyramine acts as a adrenergic and It is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products. It Is a vaso active aminoacid found in foods and it It precipitates headaches in some sufferers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tiramina actúa como adrenérgico y se utiliza principalmente como intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos y agroquímicos. Es un aminoácido vasoactivo que se encuentra en los alimentos y provoca dolores de cabeza en algunos enfermos.
Solubilidad
Soluble en agua (10 mg/ml a 15 °C), metanol, DMSO, alcohol en ebullición (100 mg/ml) y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51-67-2
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.182
Número MDL MFCD00008193
Clave InChI DZGWFCGJZKJUFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tyramine, 4-2-aminoethyl phenol, 4-hydroxyphenethylamine, p-tyramine, 2-4-hydroxyphenyl ethylamine, uteramine, tyramin, tyrosamine, tocosine, 4-hydroxyphenylethylamine
PubChem CID 5610
ChEBI CHEBI:15760
Nombre IUPAC 4-(2-aminoetil)fenol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)O
Spécification
Nombre del producto químico o material Tyramine
Punto de fusión 160°C to 162°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 175°C to 181°C (8 mmHg) Hg
Cantidad 5 g
Beilstein 1099914
Índice Merck 14,9835
Información de solubilidad Soluble in water (10mg/ml at 15°C),methanol,DMSO,boiling alcohol (100mg/ml),and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.