Learn More
Tiramina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15403669 1 g 1 g
15413669 5 g 5 g
15423669 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15403669 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60990.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Reactivo para inmunoensayo enzimático de fluorescencia
Tyramine acts as a adrenergic and It is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products. It Is a vaso active aminoacid found in foods and it It precipitates headaches in some sufferers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La tiramina actúa como adrenérgico y se utiliza principalmente como intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos y agroquímicos. Es un aminoácido vasoactivo que se encuentra en los alimentos y provoca dolores de cabeza en algunos enfermos.
Solubilidad
Soluble en agua (10 mg/ml a 15 °C), metanol, DMSO, alcohol en ebullición (100 mg/ml) y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-67-2
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.182
Número MDL MFCD00008193
Clave InChI DZGWFCGJZKJUFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tyramine, 4-2-aminoethyl phenol, 4-hydroxyphenethylamine, p-tyramine, 2-4-hydroxyphenyl ethylamine, uteramine, tyramin, tyrosamine, tocosine, 4-hydroxyphenylethylamine
PubChem CID 5610
ChEBI CHEBI:15760
Nombre IUPAC 4-(2-aminoetil)fenol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyramine
Punto de fusión 160°C to 162°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 175°C to 181°C (8 mmHg) Hg
Cantidad 1 g
Beilstein 1099914
Índice Merck 14,9835
Información de solubilidad Soluble in water (10mg/ml at 15°C),methanol,DMSO,boiling alcohol (100mg/ml),and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo