Learn More
Tiramina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10581191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10581191 5 g Frasco de vidrio 5 g
10666532 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10581191 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140610050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51-67-2 | C8H11NO | 137.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-67-2
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.18
Número MDL MFCD00008193
Clave InChI DZGWFCGJZKJUFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tyramine, 4-2-aminoethyl phenol, 4-hydroxyphenethylamine, p-tyramine, 2-4-hydroxyphenyl ethylamine, uteramine, tyramin, tyrosamine, tocosine, 4-hydroxyphenylethylamine
PubChem CID 5610
ChEBI CHEBI:15760
Nombre IUPAC 4-(2-aminoetil)fenol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyramine
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 158.0°C to 163.0°C
Color Marrón a Amarillo
Punto de ebullición 175.0°C to 181.0°C (8.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4CH2CH2NH2
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 625
Índice Merck 15, 10016
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/95mL (15°C). Other solubilities: 1g/10mL boiling alcohol, sparingly soluble in benzene and xylene, soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tyramine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.