Learn More
Invitrogen™ Tyramide Conjugates
Código de producto. 15651902
Cambiar vista
Click to view available options
Conjugado:
Alexa Fluor™ 350
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 546
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 568
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Alexa Fluor™ Plus 750
Biotin-XX
Excitación/emisión:
347/442 nm
495/519 nm
555/565 nm
556/573 nm
579/604 nm
591/617 nm
650/668 nm
750/790 nm
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
cada uno
paquete de 150
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Conjugado Excitación/emisión unitSize
15651902 Alexa Fluor™ 350 347/442 nm paquete de 150
15542414 Alexa Fluor™ 488 495/519 nm cada uno
15661902 Alexa Fluor™ 546 556/573 nm paquete de 150
15671902 Alexa Fluor™ 555 555/565 nm paquete de 150
15681902 Alexa Fluor™ 568 579/604 nm paquete de 150
15539135 Alexa Fluor™ 594 591/617 nm cada uno
15691902 Alexa Fluor™ 647 650/668 nm paquete de 150
17836578 Alexa Fluor™ Plus 750 750/790 nm 0.50 miligramo
15595055 Biotin-XX - cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15651902 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B40952
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia variedad de conjugados brillantes de tiramida Alexa Fluor™, Alexa Fluor™ Plus o biotina XX. Estos conjugados de tiramida se utilizan en la amplificación de señales de tiramida (TSA), también denominada depósito de indicador catalizado (CARD).
Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia variedad de conjugados brillantes de tiramida Alexa Fluor™, Alexa Fluor™ Plus o biotina XX. Estos conjugados de tiramida se utilizan en la amplificación de señales de tiramida (TSA), también denominada depósito de indicador catalizado (CARD). TSA se utiliza para amplificar las señales hasta 200 veces en comparación con los métodos de imagen estándar. Este reactivo se puede utilizar con cualquier anticuerpo conjugado con HRP para la amplificación de la señal de tiramida para detectar objetivos de baja abundancia. Es posible hasta siete plex en imágenes fluorescentes multiplexables.
Estos reactivos de tiramida se utilizan en la amplificación de señales de tiramida (TSA), también denominada depósito de indicador catalizado (CARD). TSA se utiliza para amplificar la señal hasta 200 veces en comparación con los métodos de imagen estándar. Estos reactivos se suministran de forma independiente, pero también están disponibles como parte de nuestros kits de amplificación de señal de tiramida SuperBoost™ (disponibles por separado). Se pueden utilizar con cualquier anticuerpo conjugado con HRP para la amplificación de la señal de tiramida para la detección de objetivos de baja abundancia. Es posible hasta siete plex en inmunocitoquímica fluorescente multiplex (ICC), inmunohistoquímica (IHC) e hibridación in situ (ISH).
Las características incluyen:
• Sensibilidad superior para la detección de objetivos de bajo nivel o difíciles de detectar mediante adquisición de imágenes fluorescentes
• Protocolo y detección simples mediante filtros estándar
• Adecuados para imágenes multiplexadas de alta resolución, etiquetado conjunto con DAPI, anticuerpos secundarios, y otros kits SuperBoost
• Requieren 10–100 veces menos anticuerpos primarios que los experimentos ICC/IHQ/ISH estándar
Los reactivos de tiramida, cuando se utilizan según las instrucciones, pueden aumentar la sensibilidad hasta 200 veces con respecto a los métodos de adquisición de imágenes estándar. Estos reactivos ayudan a mejoran los resultados y permiten obtener una visibilidad clara de las áreas críticas que los métodos de obtención de imágenes estándar no revelan. Son fáciles de usar y se adaptan fácilmente a los protocolos experimentales estándar ICC, IHC o FISH, utilizando cualquier tipo de célula o tejido. Las células etiquetadas con un reactivo de tiramida se pueden visualizar con cualquier tipo de microscopio, produciendo imágenes multiplexadas de alta resolución.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clonality Ninguno
Cantidad 1 vial
Para utilizar con (aplicación) Inmunohistoquímica (IHQ), IF, ICQ, ISH
Línea de productos Alexa Fluor
Conjugado Alexa Fluor™ 350
Contenido y almacenamiento
  • 1 vial de reactivo de tiramida Alexa Fluor suficiente para 150 portaobjetos
  • Almacenar a una temperatura de entre 2°C y 8°C
  • Cuando se almacena como se indica, el producto es estable durante 6 meses después de su recepción.
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Excitación/emisión 347/442 nm