Learn More
Invitrogen™ Tyramide Conjugates
Código de producto. 15595055
Cambiar vista
Click to view available options
Conjugado:
Alexa Fluor™ 350
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 546
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 568
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Alexa Fluor™ Plus 750
Biotin-XX
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
cada uno
paquete de 150
Excitación/emisión:
347/442 nm
495/519 nm
555/565 nm
556/573 nm
579/604 nm
591/617 nm
650/668 nm
750/790 nm
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Conjugado Packungsgröße Excitación/emisión
15595055 Biotin-XX cada uno -
15651902 Alexa Fluor™ 350 paquete de 150 347/442 nm
15542414 Alexa Fluor™ 488 cada uno 495/519 nm
15661902 Alexa Fluor™ 546 paquete de 150 556/573 nm
15671902 Alexa Fluor™ 555 paquete de 150 555/565 nm
15681902 Alexa Fluor™ 568 paquete de 150 579/604 nm
15539135 Alexa Fluor™ 594 cada uno 591/617 nm
15691902 Alexa Fluor™ 647 paquete de 150 650/668 nm
17836578 Alexa Fluor™ Plus 750 0.50 miligramo 750/790 nm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15595055 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. B40951
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia variedad de conjugados brillantes de tiramida Alexa Fluor™, Alexa Fluor™ Plus o biotina XX. Estos conjugados de tiramida se utilizan en la amplificación de señales de tiramida (TSA), también denominada depósito de indicador catalizado (CARD).
Thermo Fisher Scientific ofrece una amplia variedad de conjugados brillantes de tiramida Alexa Fluor™, Alexa Fluor™ Plus o biotina XX. Estos conjugados de tiramida se utilizan en la amplificación de señales de tiramida (TSA), también denominada depósito de indicador catalizado (CARD). TSA se utiliza para amplificar las señales hasta 200 veces en comparación con los métodos de imagen estándar. Este reactivo se puede utilizar con cualquier anticuerpo conjugado con HRP para la amplificación de la señal de tiramida para detectar objetivos de baja abundancia. Es posible hasta siete plex en imágenes fluorescentes multiplexables.
Estos reactivos de tiramida se utilizan en la amplificación de señales de tiramida (TSA), también denominada depósito de indicador catalizado (CARD). TSA se utiliza para amplificar la señal hasta 200 veces en comparación con los métodos de imagen estándar. Estos reactivos se suministran de forma independiente, pero también están disponibles como parte de nuestros kits de amplificación de señal de tiramida SuperBoost™ (disponibles por separado). Se pueden utilizar con cualquier anticuerpo conjugado con HRP para la amplificación de la señal de tiramida para la detección de objetivos de baja abundancia. Es posible hasta siete plex en inmunocitoquímica fluorescente multiplex (ICC), inmunohistoquímica (IHC) e hibridación in situ (ISH).
Las características incluyen:
• Sensibilidad superior para la detección de objetivos de bajo nivel o difíciles de detectar mediante adquisición de imágenes fluorescentes
• Protocolo y detección simples mediante filtros estándar
• Adecuados para imágenes multiplexadas de alta resolución, etiquetado conjunto con DAPI, anticuerpos secundarios, y otros kits SuperBoost
• Requieren 10–100 veces menos anticuerpos primarios que los experimentos ICC/IHQ/ISH estándar
Los reactivos de tiramida, cuando se utilizan según las instrucciones, pueden aumentar la sensibilidad hasta 200 veces con respecto a los métodos de adquisición de imágenes estándar. Estos reactivos ayudan a mejoran los resultados y permiten obtener una visibilidad clara de las áreas críticas que los métodos de obtención de imágenes estándar no revelan. Son fáciles de usar y se adaptan fácilmente a los protocolos experimentales estándar ICC, IHC o FISH, utilizando cualquier tipo de célula o tejido. Las células etiquetadas con un reactivo de tiramida se pueden visualizar con cualquier tipo de microscopio, produciendo imágenes multiplexadas de alta resolución.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Clonality Ninguno
Cantidad 1 vial
Para utilizar con (aplicación) Inmunohistoquímica (IHQ), IF, ICQ, ISH
Conjugado Biotin-XX
Contenido y almacenamiento
  • 1 vial de reactivo de tiramida de biotina-XX es suficiente para 150 portaobjetos
  • Almacenar a una temperatura de entre 2°C y 8°C
  • Cuando se almacena como se indica, el producto es estable durante 6 meses después de su recepción.
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.