Learn More
Thermo Scientific Chemicals [Tyr1] Somatostatin
Código de producto. 15477579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
15477579 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 15477579 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66280.M^
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 1732.00
Tipo de producto [Tyr1] Somatostatin
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Tyr-Gly-Cys-Lys-Asn-Phe-Phe-Trp-Lys-Thr-Phe-Thr-Ser-Cys