Learn More
MedChemExpress Tyr-Somatostatin-14
Código de producto. 16459658
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16459658 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16459658
Marca: MedChemExpress HYP1600
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Tyr-Somatostatin-14 is a customized peptide that adds a Tyrosine amino acid to Somatostatin-14.
Especificaciones
Pureza 99.78%
CAS 58100-03-1
Contenido y almacenamiento Stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Peso molecular 1801.05 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad H2O : 100 mg/mL (55.52 mM∣Need ultrasonic)