Learn More
MedChemExpress Tyr-Somatostatin-14
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.78% |
| CAS | 58100-03-1 |
| Contenido y almacenamiento | Stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Peso molecular | 1801.05 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (55.52 mM∣Need ultrasonic) |