Learn More
TYR-PRO TFA Sal, TRC
Código de producto. 30450776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450776 25 mg 25 miligramos
30455389 5 mg -
30455103 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450776 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT96640525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51871-48-8
Fórmula molecular C14H18N2O4 . C2HF3O2
Peso molecular (g/mol) 392.33
Sinónimo L-Proline, 1-L-tyrosyl-, mono(trifluoroacetate) (salt) (9CI), Acetic acid, trifluoro-, compd. with 1-L-tyrosyl-L-proline (1:1) (ZCI), L-Tyrosyl-L-proline trifluoroacetate, (2S)-1-[(2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid trifluoroacetate
Nombre IUPAC (2S)-1-[(2S)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)propanoil]pirrolidina-2-carboxílico; Ácido 2,2,2-trifluoroacético
SMILES N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O.OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TYR-PRO TFA Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N2O4.C2HF3O2/c15-11(8-9-3-5-10(17)6-4-9)13(18)16-7-1-2-12(16)14(19)20;3-2(4,5)1(6)7/h3-6,11-12,17H,1-2,7-8,15H2,(H,19,20);(H,6,7)/t11-,12-;/m0./s1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.1195