Learn More
MedChemExpress Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-OH
Código de producto. 16459348
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16459348 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16459348 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP0073
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-OH regulates human immune function and inhibits tumor growth via binding to the opioid receptor.
Especificaciones
Pureza 98.07%
CAS 58569-55-4
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Peso molecular 573.66 g/mol
Tipo de producto Peptides
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : ≥ 40 mg/mL (69.73 mM) ∣H2O : 6.67 mg/mL (11.63 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Met-Enkephalin∣ Methionine enkephalin