Learn More
Justrite™ Latas de seguridad de acero de tipo II AccuFlow™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-28426
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
5 gal
Color:
Amarillo
Diámetro (imperial) de la manguera:
0,625 in
Incluye:
Supresor de llamas de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Color Diámetro (imperial) de la manguera Incluye unitSize
13427406 5 gal Amarillo 0,625 in Supresor de llamas de acero inoxidable cada uno
1 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 13427406 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 7250220
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Proporcione a su personal un llenado cómodo y un vertido sin derrames con la lata de seguridad de acero Justrite de tipo II AccuFlow™ para materiales inflamables.
Fabricado en acero de alta resistencia con revestimiento de alta calidad, con nervios de refuerzo y acabado de pintura en polvo para una durabilidad excepcional.
  • El innovador colector proporciona un vertido controlado y una ventilación automática
  • Manguera flexible de metal de 22,9 cm de largo que permite verter en pequeñas aberturas
  • El orificio de llenado con mango de diseño ergonómico facilita el llenado
  • El supresor de llama de acero inoxidable disipa el calor para evitar que se produzca una inflamación y una tapa estanca a las fugas con cierre automático y con gas ventila automáticamente para proteger contra roturas o explosiones
  • La etiqueta de advertencia con una zona de identificación extragrande permite al usuario identificar el contenido, la ubicación del departamento o el nombre de usuario individual
  • Todos los tamaños de recipiente tienen capacidad adicional para mezclar aditivos para motores de dos ciclos
Recipientes compatibles con Red DOT
  • Las barras de rodillo pesadas protegen la boquilla
  • El soporte de sujeción fijado a la boquilla con el tornillo de apriete evita la liberación del vapor y los derrames durante el transporte
  • El soporte del eslabón fusible se acopla fácilmente cuando se usa para transportar combustible; se funde a 74°C (165°F) para evitar la acumulación de presión peligrosa a altas temperaturas
  • El supresor de llama interno disipa el calor evitando el encendido de flashback
  • La tapa con cierre automático se ventila automáticamente entre 0,20 y 0,34 bar (3 y 5 psig)
Información de órdenes
Disponible en cuatro colores para diferenciar entre líquidos (rojo para productos inflamables, amarillo para combustible diésel, azul para queroseno y verde para aceites). Póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de seguridad de Fisher para obtener información sobre los colores que no se muestran.
Certifications
FM approved, UL/ULC listed. TÜV certified.
Compliance
Meet OSHA and NFPA requirements. CARB compliant. Cat. Nos. 19-413-861, -861 and -860 meet DOT and HM-181 requirements and have UN approved marking 1A1/Y1.2/100.
Garantía
Diez años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FM, TUV, UL, ULC, CARB, NFPA, OSHA
Tipo de producto Lata de seguridad de tipo II
Tipo de tapón Tapón hermético con autocierre
Capacidad (imperial) 5 gal
Capacidad (métrico) 19 L
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Para el almacenamiento de líquidos inflamables, combustible diésel
Material Acero
Acabado Pintura en polvo
Incluye Supresor de llamas de acero inoxidable
Longitud (imperial) de la manguera 9 in
Longitud (métrico) de la manguera 22,9 cm
Altura (imperial) 17,5 in
Altura (métrico) 445 mm
Diámetro (imperial) de la manguera 0,625 in
Diámetro interior (imperial) 11,75 in
Diámetro de la abertura (imperial) 1,68 in
Diámetro (métrico) de la manguera 1,6 cm
Diámetro interior (métrico) 298 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 4,3 cm