Learn More
Biochrom Celda de cuarzo con tapa
Código de producto. 11705195
Cambiar vista
Click to view available options
Trayectoria óptica:
10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Trayectoria óptica unitSize
11705195 10 mm paquete de 2
1 options
Código de producto. 11705195 Proveedor Biochrom N.º de proveedor 80209989
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Celda de cuarzo rectangular estándar con tapa para espectrofotometría visible/UV. Volumen mínimo de trabajo 2,5 mL.
  • Cubeta estándar de 10 mm con tapa
  • Volumen mínimo de trabajo: 2,5 mL
  • 10 mm de longitud de trayectoria
  • 10 mm de ancho interior
  • Dimensiones externas: 12,5 mm x 45 mm
  • Para usar con Ultrospec 7000/8000/9000, Ultrospec 2100 Pro, Novaspec III/Plus, GeneQuant 1300/100
Especificaciones
Tipo Celda pareada estándar
Capacidad (métrico) 2 ml
Material Cuarzo
Longitud (métrico) 12.5 mm
Anchura (métrico) interior 10 mm
Cantidad 2 paq.
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range De 190 nm a 1100 nm
Altura (métrico) 45 mm
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros, fotómetros
Anchura (métrico) 45 mm
Para utilizar con (aplicación) Espectrofotometría UV/Vis
Forma Rectángulo
Diámetro (métrico) 12.7 mm