Learn More
Clorhidrato de Timozolina, TRC
Código de producto. 30454834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30454834 2.5 g
30449378 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30454834 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8982502.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28120-03-8
Fórmula molecular C14 H20 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 268.78
Sinónimo 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-[[5-methyl-2-(1-methylethyl)phenoxy]methyl]-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-[[5-methyl-2-(1-methylethyl)phenoxy]methyl]-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[(thymyloxy)methyl]-, monohydrochloride (8CI), 2-(Thymyloxymethyl)glyoxalidine hydrochloride, Thymazen, Tymazoline hydrochloride
Nombre IUPAC 2-[(5-metil-2-propano-2-ilfenoxi)metil]-4,5-dihidro-1H-imidazol; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)c1ccc(C)cc1OCC2=NCCN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tymazoline Hydrochloride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O.ClH/c1-10(2)12-5-4-11(3)8-13(12)17-9-14-15-6-7-16-14;/h4-5,8,10H,6-7,9H2,1-3H3,(H,15,16);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1342