Learn More
Tylvalosin (>90%), TRC
Código de producto. 30012367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012367 1 mg 1 miligramo
30004062 10 mg 10 miligramos
30008763 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012367 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8982111MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63409-12-1
Fórmula molecular C53 H87 N O19
Peso molecular (g/mol) 1042.25
Sinónimo Tylosin, 3-acetate 4B-(3-methylbutanoate), Oxacyclohexadecane, tylosin deriv., 3-O-Acetyl-4' '-O-isovaleryltylosin, Acetylisovaleryltylosin, Tylvalosin
Nombre IUPAC [(2S,3S,4R,6S)-6-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6--(4R,5S,6S,7R,9R,11E,13E,15R,16R)-4-acetiloxi-16-etil-15-[[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-hidroxi-3,4-dimetoxi-6-metiloxi-2-il]oximetil]-5,9,13-trimetil-2,10-dixoxo-7-(2-oxoetil)-1-oxaminohexadeca-11,13-dien-6-il]oxi]-4-(dimetilamino)-5-hidroxi-2-metiloxan-3-il]oxy-4-hidroxi-2,4-dimetiloxi-3-il] 3-metilbutanoato
SMILES CC[C@H]1OC(=O)C[C@@H](OC(=O)C)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](OC(=O)CC(C)C)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@H](CC=O)C[C@@H](C)C(=O)\C=C\C(=C\[C@@H]1CO[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@H]4OC)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tylvalosin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C53H87NO19/c1-16-38-36(26-65-52-49(64-15)48(63-14)44(60)31(7)67-52)22-28(4)17-18-37(57)29(5)23-35(19-20-55)46(30(6)39(69-34(10)56)24-41(59)70-38)73-51-45(61)43(54(12)13)47(32(8)68-51)72-42-25-53(11,62)50(33(9)66-42)71-40(58)21-27(2)3/h17-18,20,22,27,29-33,35-36,38-39,42-52,60-62H,16,19,21,23-26H2,1-15H3/b18-17+,28-22+/t29-,30+,31-,32-,33+,35+,36-,38-,39-,42+,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50+,51+,52-,53-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1041.5872
Porcentaje de pureza >95%