Learn More
Tilvalosina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tylvalosin |
| CAS | 63409-12-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Tylvalosin |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C53 H87 N O19 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Tylosin, 3-acetate 4B-(3-methylbutanoate), Oxacyclohexadecane, tylosin deriv., 3-O-Acetyl-4''-O-isovaleryltylosin, Acetylisovaleryltylosin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C53H87NO19/c1-16-38-36(26-65-51-49(64-15)48(63-14)45(61)32(8)67-51)22-28(4)17-18-37(57)29(5)23-35(19-20-55)46(30(6)39(69-34(10)56)24-41(59)70-38)73-52-47(43(54(12)13)44(60)31(7)68-52)72-42-25-53(11,62)50(33(9)66-42)71-40(58)21-27(2)3/h17-18,20,22,27,29-33,35-36,38-39,42-52,60-62H,16,19,21,23-26H2,1-15H3/b18-17+,28-22+/t29-,30+,31-,32-,33+,35+,36-,38-,39-,42+,43+,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50+,51-,52+,53-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@H]1OC(=O)C[C@@H](OC(=O)C)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]2O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](OC(=O)CC(C)C)[C@H](C)O3)N(C)C)[C@@H](CC=O)C[C@@H](C)C(=O)\C=C\C(=C\[C@@H]1CO[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@H]4OC)\C |
| Mostrar más |