Learn More
Tyloxapol, TRC
Código de producto. 30449067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30449067 1 g 1 g
30452133 25 g 25 g
30454857 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30449067 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT9477001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25301-02-4
Fórmula molecular ((C H2 O)mon(C2 H4 O)mon(C14 H22 O)mon)co
Peso molecular (g/mol) 280.4
Sinónimo p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)Phenol Polymer with Ethylene Oxide and Formaldehyde, Ethylene Oxide Polymer with Formaldehyde and p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, Oxirane Polymer with Formaldehyde and 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, Ethylene oxide-formaldehyde-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol copolymer, Ethylene oxide-formaldehyde-p-octylphenol Copolymer, NSC 90255, Superinone, Triton A 20, Triton WR 1339, Tyloxapol, p-Isooctylpolyoxyethylenephenol Formaldehyde Polymer
Nombre IUPAC formaldehído; oxirano; 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1.C=O.C2CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyloxapol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22O.C2H4O.CH2O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11;1-2-3-1;1-2/h6-9,15H,10H2,1-5H3;1-2H2;1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.2038