Learn More
Tiloxapol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10381023 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10381023 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10381023 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422370050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.15€
    36.65€ / 5 g
    Ahorro 30.50€
    45% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 25301-02-4
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25301-02-4
Número MDL MFCD00149002
Sinónimo Ethoxylated p-tert-octylphenol formaldehyde polymer
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyloxapol
Densidad 1.1000g/mL
pH 4.0 to 7.0 (5% aq. soln.)
Temperatura de inflamación >113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 10014
Gravedad específica 1.1
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in benzene, toluene, chloroform, carbon, tetrachloride, carbon disulfide, acetic acid
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tyloxapol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tyloxapol