Learn More
Tyloxapol, MedChemExpress
Código de producto. 16472309
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472309 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16472309 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1068
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
MedChemExpress Tyloxapol (Triton WR1339) is a nonionic liquid polymer of the alkyl aryl polyether alcohol type, used as a surface active stabilizer. Tyloxapol (Triton WR1339) is used to induce hyperlipidemia in animals.
Tyloxapol (Triton WR1339) is a nonionic liquid polymer of the alkyl aryl polyether alcohol type, used as a surface active stabilizer. Tyloxapol (Triton WR1339) is used to induce hyperlipidemia in animals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tyloxapol
Color Colorless
CAS 25301-02-4
Forma física Líquido viscoso
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular (C15H21O(C2H4O)m)n
Sinónimo Triton WR1339
Información de solubilidad H2O : 120 mg/mL (Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 38 mg/mL
Cantidad 1 g
SMILES [H]OCCOC1=C(CC)C=C(C(CC(C)(C)C)(C)C)C=C1C.[6].[=].[<].[5].[8].[n].[m].[_].[=].[m].[n]